4-Phenoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
198930050 198930250
ACRO198930050EA 607 DKK
ACRO198930050 ACRO198930250
4-Phenoxybenzaldehyd 98%
4-Phenoxybenzaldehyde
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Kogepunkt: 185 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 24…25 °C
Massefylde: 1,132 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003383
CAS-nummer: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %