2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13745.06 A13745.14
A13745.06EA 645 DKK
A13745.06 A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2144-08-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 2328658
Formel: C₇H₆O₄
Kogepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 159…163 °C
Massefylde: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003325
CAS-nummer: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2