2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
421790250 421790050 421791000
ACRO421790250EA 1530 DKK
ACRO421790250 ACRO421790050 ACRO421791000
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd 98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
Kogepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 159…162 °C
Massefylde: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003325
CAS-nummer: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
GC ≥97.5 %