3,4-Dihydroxybenzaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 831 DKK
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihydroxybenzaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Kogepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 150…155 °C
Massefylde: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003370
CAS-nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol