2,5-Dihydroxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15565.03 A15565.06 A15565.14
A15565.03EA 354 DKK
A15565.03 A15565.06 A15565.14
2,5-Dihydroxybenzaldehyd ≥98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1194-98-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1363961
Formel: C₇H₆O₃
Kogepunkt: 60…65 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 97…101 °C
Massefylde: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003333
CAS-nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6