2,4-Dihydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
173640250 173641000 173645000
ACRO173640250EA 494 DKK
ACRO173640250 ACRO173641000 ACRO173645000
2,4-Dihydroxybenzaldehyd 98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Kogepunkt: 220…228 °C (22 mmHg)
Smeltepunkt: 133…138 °C
Massefylde: 1,448 g/cm³ (-93 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011686
CAS-nummer: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥97.5 %