2,3-Dihydroxybenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13490.06 A13490.14 A13490.22
A13490.06EA 420 DKK
A13490.06 A13490.14 A13490.22
2,3-Dihydroxybenzaldehyd ≥97%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 24677-78-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 106-109° Beilstein Reference: 2041781
Formel: C₇H₆O₃
Kogepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 106…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003324
CAS-nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1