3-Hydroxybenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13541.14 A13541.22 A13541.36
A13541.14EA 294 DKK
A13541.14 A13541.22 A13541.36
3-Hydroxybenzaldehyd ≥97%
3-Hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 100-83-4 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 191°/50mm MDL No.: MFCD00003368
Formel: C₇H₆O₂
Molekylvægt: 122.12 g/mol
Kogepunkt: 191 °C (50 mmHg)
Smeltepunkt: 102…105 °C
Massefylde: 1.1299 g/cm³ (114 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003368
CAS-nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9