Salicylaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9025
8.00640.0005EA 174 DKK
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9025
Salicylaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Kogepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003317
CAS-nummer: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08405
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C