2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11238.09 A11238.18
A11238.09EA 764 DKK
A11238.09 A11238.18
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 830-79-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 1956051
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Kogepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 119…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003313
CAS-nummer: 830-79-5
EINECS: 212-598-2