2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22792.14 B22792.22
B22792.14EA 655 DKK
B22792.14 B22792.22
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 4460-86-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 111-115° Boiling Point: 140°/4mm subl. MDL No.: MFCD00003312
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Kogepunkt: 140 °C (4 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 111…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003312
CAS-nummer: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3