2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10609.09
A10609.18
A10609.30
A10609.09EA
327
DKK
A10609.09
A10609.18
A10609.30
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 2103-57-3
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Kogepunkt: 168…170 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 38…42 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003310 CAS-nummer: 2103-57-3 EINECS: 218-271-0 |