3,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A15109.06
A15109.14
A15109.22
A15109.06EA
753
DKK
A15109.06
A15109.14
A15109.22
3,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 7311-34-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₃ Kogepunkt: 115…118 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 44…48 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003366 CAS-nummer: 7311-34-4 EINECS: 230-772-6 |