3,5-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
155220100 155220500
ACRO155220100EA 821 DKK
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Dimethoxybenzaldehyd 98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 151 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003366
CAS-nummer: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %