2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19928.14
A19928.22
A19928.36
A19928.14EA
389
DKK
A19928.14
A19928.22
A19928.36
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 93-02-7
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₃ Kogepunkt: 146 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 47…51 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003314 CAS-nummer: 93-02-7 EINECS: 202-211-5 |