2,4-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12549.14 A12549.22
A12549.14EA 463 DKK
A12549.14 A12549.22
2,4-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 613-45-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 165°/10mm MDL No.: MFCD00003311
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 165 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 67…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003311
CAS-nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4