3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12866.06
A12866.14
A12866.22
A12866.06EA
274
DKK
A12866.06
A12866.14
A12866.22
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd ≥98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 621-59-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formel:
C₈H₈O₃ Kogepunkt: 179 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 112…116 °C Massefylde: 1,20 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003369 CAS-nummer: 621-59-0 EINECS: 210-694-9 |