2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A15753.06
A15753.14
A15753.18
A15753.22
A15753.06EA
1120
DKK
A15753.06
A15753.14
A15753.18
A15753.22
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd ≥98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 672-13-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formel:
C₈H₈O₃ Kogepunkt: 248…252 °C Smeltepunkt: 13…16 °C Massefylde: 1,221 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003332 CAS-nummer: 672-13-9 EINECS: 211-589-0 |