2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 814 DKK
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 103 °C (2,5 mmHg)
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003332
CAS-nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %