2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
A12971.03 A12971.06 A12971.14
A12971.03EA 321 DKK
A12971.03 A12971.06 A12971.14
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd ≥98%
4-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 673-22-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1072443 MDL No.: MFCD00003327
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 124 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 40…44 °C
Massefylde: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003327
CAS-nummer: 673-22-3
EINECS: 211-604-0