2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 314 DKK
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd ≥99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 265…266 °C
Smeltepunkt: 40…42 °C
Massefylde: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003322
CAS-nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3