2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
153071000 153075000 153070100
ACRO153071000EA 470 DKK
ACRO153071000 ACRO153075000 ACRO153070100
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd 99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 265…266 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 40…42 °C
Massefylde: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003322
CAS-nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %