4-Methoxybenzaldehyd ≥98.0% (by GC) til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22314.0250 8.22314.1000
8.22314.0250EA 426 DKK
8.22314.0250 8.22314.1000
4-Methoxybenzaldehyd ≥98.0% (by GC) til syntese, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Kogepunkt: 247…249 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0…2 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003385
CAS-nummer: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 116 °C
Refractive Index 1.57 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 5.3 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C