4-Ethoxybenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11987.14
A11987.22
A11987.36
A11987.14EA
365
DKK
A11987.14
A11987.22
A11987.36
4-Ethoxybenzaldehyd ≥97%
4-Ethoxybenzaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 10031-82-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₂ Kogepunkt: 253…255 °C Smeltepunkt: 13…14 °C Massefylde: 1,08 Flammepunkt: <110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003388 CAS-nummer: 10031-82-0 EINECS: 233-093-3 |