3-Methoxybenzaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.05796.9020
8.05796.9020EA 0 DKK
8.05796.9020
3-Methoxybenzaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
m-Anisaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Kogepunkt: 228…229 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,1149 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003361
CAS-nummer: 591-31-1
EINECS: 209-712-8

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 230 - 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (73 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5523 (20 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR