4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
162890050 162890250
ACRO162890050EA 420 DKK
ACRO162890050 ACRO162890250
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd 97%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: 139…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007117
CAS-nummer: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 144 °C
GC ≥96.0 %