4-Nitrobenzaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06766.0025 8.06766.0100
8.06766.0025EA 393 DKK
8.06766.0025 8.06766.0100
4-Nitrobenzaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
Kogepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 106 °C
Massefylde: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007346
CAS-nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.34 g/l (25 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3