2-Nitrobenzaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
8.22293.0025EA 596 DKK
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
2-Nitrobenzaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41…43 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007132
CAS-nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 41 - 43 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 156 °C (20 hPa)
Ignition Point 200 °C (Lit.)