4-(Dimethylamino)benzaldehyd 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 204 DKK
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-(Dimethylamino)benzaldehyd 99+%
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Kogepunkt: 176…177 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 70…75 °C
Massefylde: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flammepunkt: 164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003381
CAS-nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %