Benzaldehyd, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
09143-25ML-F
09143-5ML-F
09143-25ML-FEA
2180
DKK
09143-25ML-F
09143-5ML-F
Benzaldehyd, Supelco®
Benzaldehyde
Formel:
C₆H₅CHO Kogepunkt: 179 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –26 °C Massefylde: 1,049 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003299 CAS-nummer: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN nummer: 1990 ADR: 9,III Merck Index: 13,01057 |