Benzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01756.0100 8.01756.0500 8.01756.1000 8.01756.2500 8.01756.9028 8.01756.9025
8.01756.0100EA 292 DKK
8.01756.0100 8.01756.0500 8.01756.1000 8.01756.2500 8.01756.9028 8.01756.9025
Benzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzaldehyde
Formel: C₆H₅CHO
Molekylvægt: 106.12 g/mol
Kogepunkt: 179
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1.049 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003299
CAS-nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN nummer: 1990
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 3.3 g/l (20 °C)
Melting Point -26 °C
Molar Mass 106.12 g/mol
Boiling Point 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 8.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 190 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material