Benzaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
105220010 105220025 105222500 105220250
ACRO105220010EA 419 DKK
ACRO105220010 ACRO105220025 ACRO105222500 ACRO105220250
Benzaldehyd 98+%
Benzaldehyde
Formel: C₆H₅CHO
Molekylvægt: 106.12 g/mol
Kogepunkt: 179
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1.043 g/cm³
Flammepunkt: 64
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003299
CAS-nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN nummer: 1990
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific gravity (25°C) 1.041 to 1.046
Acid value ≤5 mg KOH/g