2,4,6-Tribromphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12424.0B A12424.30
A12424.0BEA 2080 DKK
A12424.0B A12424.30
2,4,6-Tribromphenol ≥98%
2,4,6-Tribromphenol
Purity: 98% CAS No.: 118-79-6 Molecular Formula: C6H3Br3O Formula Weight: 330.80 Melting Point: 86-92° Boiling Point: 282-290° subl. Merck Reference: 14,9613 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002150
Formel: C₆H₃Br₃O
Kogepunkt: 282…290 °C (subl.)
Smeltepunkt: 86…92 °C
Massefylde: 2,550
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002150
CAS-nummer: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9613