2,4,6-Tribromphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
160100050 160101000 160105000
ACRO160100050EA 277 DKK
ACRO160100050 ACRO160101000 ACRO160105000
2,4,6-Tribromphenol 98%
2,4,6-Tribromphenol
Formel: C₆H₃Br₃O
Kogepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 89…93 °C
Massefylde: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002150
CAS-nummer: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
UN nummer: 3077
Merck Index: 12,09744
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to pink to light brown Powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %