Renrumspapir, TexBond® 20
Leverandør: Texwipe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TX5719 TX5711_U TX5728 TX5731 TX5729 TX5723 TX5724 TX5711
818-0270EA 244 DKK
818-0270 TEXWTX5711_U 818-0273 818-0275 818-0274 818-0271 818-0272 818-0269
Renrumspapir, TexBond® 20
Papir
TexBond® er et papir beregnet til renrum med enestående egenskaber til kontamineringskontrol, som er nødvendigt i kritiske miljøer. Det er specielt udviklet til at opfylde behovene hos brugere, som kræver et papir, der bevarer lave ion- og partikelniveauer med væsentligt forbedrede kopierings- og skriveegenskaber. Dette papir giver skarpe kopier, der ikke kan ses igennem til det næste ark takket være dets høje opacitet.
  • Enestående kopieringsegenskaber
  • Kompatibelt med laserprinter og fotokopimaskine
  • Tydelige replikaer
  • Autoklaverbare til brug i sterile miljøer
  • Weight: 75 g/m²