Prøvebeholdere med skruelåg
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1672 1673 1674 1675
KART1672EA 1150 DKK
KART1672 KART1673 KART1674 KART1675
Prøvebeholdere med skruelåg
Prøvecontainere Allround kasser
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For sample collection, transport and storage.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904