Ekstraktionsindsatse til ekstraktion
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05431201 05431202 05431203
LENZ05431201EA 351 DKK
LENZ05431201 LENZ05431202 LENZ05431203
Ekstraktionsindsatse til ekstraktion
Ekstraktorer Ekstraktionsbøsninger
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass insert with bores for solids.