4-Bromphenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
304410050 304411000 304415000
ACRO304410050EA 267 DKK
ACRO304410050 ACRO304411000 ACRO304415000
4-Bromphenol 97%
4-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molekylvægt: 173.01 g/mol
Kogepunkt: 236
Smeltepunkt: 64…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002313
CAS-nummer: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
Merck Index: 13,01413
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %