2-Bromphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
157360100 157360500
ACRO157360100EA 536 DKK
ACRO157360100 ACRO157360500
2-Bromphenol 98%
2-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Kogepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 5 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002146
CAS-nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01413
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %