Podepinde, Low TOC Alpha®
Leverandør: Texwipe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TX714K TX761K
115-1894EA 19120 DKK
115-1894 115-1898
Podepinde, Low TOC Alpha®
Podepinde Vatpinde til rengøring
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.