Flasker, smal åbning, miljøprøve, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
332089-0004 332089-0008 332089-0016 332089-0032
331-4241EA 3790 DKK
331-4241 331-4242 331-4243 331-4244
Flasker, smal åbning, miljøprøve, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant from −100 to +120 °C
  • Leakproof
Narrow neck economy bottles are lightweight versions of the original Nalgene® Lab Quality Bottle, suitable for lighter-duty, general purpose applications.
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning,Produktgennemsigtighed og videregivelse Lav fremstillingspåvirkning,Produktgennemsigtighed og videregivelse
Miljøcertificering IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label NAR Certificate of Retirement, ACT Label