2-Brom-1,4-dimethoxybenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
A15640.09
A15640.18
A15640.30
A15640.09EA
625
DKK
A15640.09
A15640.18
A15640.30
2-Brom-1,4-dimethoxybenzen ≥98%
2-Brom-1,4-dimethoxybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 25245-34-5
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point:
Formel:
C₈H₉BrO₂ Kogepunkt: 260…262 °C Massefylde: 1,441 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008355 CAS-nummer: 25245-34-5 EINECS: 246-756-7 |