4,5-Dibromveratrol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Dibromo-4,5-dimethoxybenzene, 4,5-Dibromoveratrole
L01999.09 L01999.18 L01999.30
L01999.09EA 610 DKK
L01999.09 L01999.18 L01999.30
4,5-Dibromveratrol ≥98%
4,5-Dibromveratrol
Purity: 98+% CAS No.: 37895-73-1 Molecular Formula: C8H8Br2O2 Formula Weight: 295.96 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 1953148
Formel: C₈H₈Br₂O₂
Molekylvægt: 295.96 g/mol
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014894
CAS-nummer: 37895-73-1
EINECS: 253-705-2