4-Bromanisol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
106631000 106635000
ACRO106631000EA 277 DKK
ACRO106631000 ACRO106635000
4-Bromanisol 98%
4-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000097
CAS-nummer: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 13,01412
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %