3-Bromanisol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
106620250 106621000
ACRO106620250EA 429 DKK
ACRO106620250 ACRO106621000
3-Bromanisol 99+%
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1,47 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000081
CAS-nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %