2-Bromanisol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
170260250 170261000
ACRO170260250EA 530 DKK
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromanisol 97%
2-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1,502 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000064
CAS-nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %