1-Brom-2,4-dinitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22867.14 B22867.22
B22867.14EA 999 DKK
B22867.14 B22867.22
1-Brom-2,4-dinitrobenzen ≥98%
1-Brom-2,4-dinitrobenzen
Purity: 98% CAS No.: 584-48-5 Molecular Formula: C6H3BrN2O4 Formula Weight: 247.01 Melting Point: 70-73° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00041873
Formel: C₆H₃BrN₂O₄
Smeltepunkt: 70…73 °C
Massefylde: >1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041873
CAS-nummer: 584-48-5
EINECS: 209-539-8
UN nummer: 3459
ADR: 6.1,III