4-Brom-3-nitroanisol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L06944.06 L06944.14
L06944.06EA 415 DKK
L06944.06 L06944.14
4-Brom-3-nitroanisol 96%
4-Brom-3-nitroanisol
Purity: 96% CAS No.: 5344-78-5 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 153-154°/13mm Beilstein Reference: 2446617 MDL No.: MFCD00051511
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molekylvægt: 232.03 g/mol
Kogepunkt: 153…154 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 29…32 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051511
CAS-nummer: 5344-78-5
EINECS: 226-290-0