1-Brom-4-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromonitrobenzene
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
A17705.06EA 334 DKK
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
1-Brom-4-nitrobenzen ≥98%
1-Brom-4-nitrobenzen
Purity: 98% CAS No.: 586-78-7 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 124-127° Boiling Point: 254-256° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00007280
Formel: C₆H₄BrNO₂
Kogepunkt: 254…256 °C
Smeltepunkt: 124…127 °C
Massefylde: 1,948
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007280
CAS-nummer: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN nummer: 3459
ADR: 6.1,III