1-Brom-4-nitrobenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromonitrobenzene
173360100 173360250 173361000
ACRO173360100EA 310 DKK
ACRO173360100 ACRO173360250 ACRO173361000
1-Brom-4-nitrobenzen 98%
1-Brom-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molekylvægt: 202.01 g/mol
Kogepunkt: 255
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007280
CAS-nummer: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN nummer: 3459
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥97.5 %